Få mere at vide
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein fra Human Plasma, Acetyleret, Alexa Fluor™ 594 Konjugat (Alexa Fluor™ 594 AcLDL)
Acetyleret (Ac) apoprotein bruges til at studere celletyper, der udtrykker receptorer, der er specifikke for denne acetylerede version, dvs. endotel- og mikrogliaceller
Brand:  Invitrogen™ L35353
Produktkode 10718283
  • 7450.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Human low-density lipoprotein (LDL) er et stort proteinkompleks (ca. 500.000 Da), der binder sig til en specifik receptor på overfladen af hvirveldyrceller og leverer kolesterol via receptormedieret endocytose. Eksperimenter til undersøgelse af LDL udføres typisk ved at tilføje fluorescensmærket LDL til dyrkede celler og analysere dem ved mikroskopi eller flowcytometri. Alternativt kan det fluorescensmærkede LDL injiceres i forsøgsdyr, og fordelingen af mærket kan analyseres efter den specificerede tidsperiode.
  • Acetyleret: Ja
  • Mængde: 200 μL (1,0 mg/ml)
  • LDL- og AcLDL-produkter fra frisk human plasma cirka hver anden måned og er tilgængelige på kontinuerlig basis
  • LDL indeholdende umodificeret apoprotein bruges til at studere normal kolesterollevering og internalisering: Hvis ysinrester af LDL-apoprotein er blevet acetyleret, binder LDL-komplekset ikke længere til LDL-receptoren, men optages snarere af endotel- og mikrogliaceller, der besidder ;scavenger-receptorer, der er specifikke for den modificerede form
  • Nogle af mange applikationer for mærkede LDL-komplekser inkluderer: Tælling af LDL-receptorer på celleoverfladen og analyse af deres bevægelse og klyngedannelse efter internalisering, Kvantificering af LDL-receptoraktivitet i fibroblaster (erstatter det radiomærkede LDL-assay), Undersøgelse af LDL-ekspression og identifikation af LDL-receptormangler i forskellige cellelinjer
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
1 mg ⁄ml
fluorescens
Alexa Fluor Farvestoffer
200μ L
Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Supplement
Alexa Fluor™
Våd is
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein fra Human Plasma, Acetyleret, Alexa Fluor™ 594 Konjugat (Alexa Fluor™ 594 AcLDL) > 200 μL