Få mere at vide
Molybdæn(VI)oxid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 1155.0°C |
Kemisk navn eller materiale | Molybdenum(VI) oxide |
Smeltepunkt | 795.0°C |
Navn note | 99+% |
Farve | Grøn-Gul |
CAS min % | 99.0 |
CAS Max % | 100.0 |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 100 g |
Analyseprocentområde | 99% min |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Molybdenum(VI) oxide
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Molybdæn(VI)oxid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion