Få mere at vide
Molybdic acid, MoO3 85% min
Beskrivelse
Molybdinsyre bruges som forløber ved fremstilling af ammoniummolybdattetrahydrat og molybdæn(IV)sulfid. Blandingen af molybdinsyre i koncentreret svovlsyre kaldes Froehde-reagens, som finder anvendelse i analytisk kemi til påvisning af alkaloider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Molybdensyre bruges som forløber i produktionen af ammoniummolybdattetrahydrat og molybdæn(IV)sulfid. Blandingen af molybdinsyre i koncentreret svovlsyre kaldes Froehde-reagens, som finder anvendelse i analytisk kemi til påvisning af alkaloider.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet ammoniumhydroxid, alkali og ammoniak. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Molybdic acid |
Mængde | 500 g |
Opløselighedsinformation | Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water. |
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | MoO3 85% min |
Tæthed | 3.1 |
Sikkerhed og håndtering
- Molybdic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Molybdic acid