Få mere at vide
Welch-Ilmvac™ Tørre, oliefri, et-trins direkte-drevne membranpumper, ultimativt tryk< 75 Mbar
Welch-Ilmvac™ Tørre, oliefri membranpumper fås i standardformat (med en udstødningslyddæmper) og et kemisk-pligtigt format (med gasballastventil). Med et et-trins direkte drev kan disse pumper levere et ultimativt tryk på< 75 Mbar ved støjniveauer på< 44-45 dB.
Brand: Welch-Ilmvac™ 412711
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Product Type: Diaphragm Pump
- Oil-Free: Yes
- Number of Stages: One
- Drive Type: Direct Drive
- Ultimate Pressure: Less than 75 Mbar
- Power Supply: 230V, 50/60Hz
Tekniske data
Direct Drive | |
38/41 L/min. | |
260 mm | |
<45 dB | |
Oil-Free Diaphragm Pump | |
50/60 Hz | |
156 mm | |
38/41 L/min. | |
Oil-Free | |
1 | |
230 V |
Gas Ballast Valve | |
230 V | |
MPC 301 E | |
8.9 kg | |
38/41 L/min. | |
253 mm | |
Vacuum System | |
1 | |
Chemical Duty | |
<75 Mbar |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Welch-Ilmvac™ Tørre, oliefri, et-trins direkte-drevne membranpumper, ultimativt tryk< 75 Mbar > Model: MPC 301 E; Applications: Chemical Duty; No. of Pump Heads: 1; Air Displacement: 38/41 L/min.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion