Learn More
MP Biomedicals™ Whole Serum, Dog, Purified, 2mL
Whole Dog Serum with buffer salts
Brand:  MP Biomedicals™ 0855983
Product Code. 17551116
  • 344.50 DKK / 2mL
Estimated Shipment: 23-12-2024
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2° to 8°C
Dog Serum
0.2 μm filtration
Yes
5.5 to 6.5g/dL
Dog
2 mL
Serum Protein control in immunoelectrophoresis, Ouchterlony immunodiffusion, and other immunoprecipitation techniques, used as a blocking agent in fluorescence and enzyme immunoassays
7.2 to 8.1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats