Få mere at vide
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Class II Biological Safety Cabinets
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Class II Biological Safety Cabinets (BSC'er) kombinerer sikkerhed og ekstraordinær værdi med energieffektivitet, pålidelighed og anvendelighed. Med proprietært luftstrømsdesign og energieffektive DC-motorer bruger MSC-Advantage BSC'erne op til 68 % mindre energi end skabe med traditionelle AC-motorer. Skabene beskytter både personer og produkter mod biologiske farer og forurening, mens de giver brugerne et behageligt og ergonomisk arbejdsområde. Skabe er certificeret i henhold til EN 12469 sikkerhedsstandard.
Funktioner:
- Fås i 90 cm, 120 cm, 150 cm og 180 cm
- Med mikroprocessorstyring
- Stort frontpaneldisplay (let synligt fra siddende position) giver konstant udlæsning af nedstrømnings- og indstrømningshastigheder og status på filterbrug
- Eksklusivt Performance Factor-overvågningssystem giver besked, når der er behov for service af skabet
- Proprietært vindue åbner op til 20 cm arbejdshøjde, 53,5 cm maksimal højde, sænkes nemt til indvendig rengøring
- Ergonomisk vinklet vindue hælder 10°for bedre komfort og reduceret operatørtræthed
- Unik luftstrømsteknologi og intelligent motordesign forbedrer energieffektiviteten, driften og servicevenlighed dramatisk; beskytter prøver fremragende
- SmartPort: T¨UV-godkendt, sikker, ren metode til vakuumrør og kabelføring gennem sidevæggen af det biologiske sikkerhedsskab
- Indblæsnings-/udblæsningsluftfilter: HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % ved 0,3 μm partikelstørrelse
Konstruktion:
- Komponenter, der er tilgængelige fra fronten, giver mulighed for hurtig udskiftning af HEPA-filtre og andre komponenter Stille drift på <55 dBA giver et behageligt arbejdsmiljø
- Opdelt arbejdsbakke i rustfrit stål kan nemt fjernes til rengøring eller autoklavering
- Standard armlæn designet til at forhindre utilsigtet blokering med frakkeærmer
- Meget stor arbejdsflade (0,56 m2 eller 0,84 m2) forbedrer produktiviteten
- Glatte komponenter i hele kabinettet eliminerer stort set risikoen for skader under rutinemæssig rengøring, service eller vedligeholdelse
Certificeringer/compliance
- I fuld overensstemmelse med EN 12469 sikkerhedsstandard som uafhængigt testet og certificeret af TUV Nord
Bestillingsoplysninger:
Tilbehør omfatter programmerbart UV-lys, arbejdsbakke i ét stykke, standermuligheder, Ergolign sadelstol, fritstående gulvhylde. Ikke tilgængelig til salg i Nordamerika.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 12469, af TüV Nord, LNE (0,9 og 1,2 m). EN 12469, af TüV Nord (1,5 og 1,8 m) |
| Bredde (metrisk) interiør | 1,2 m |
| Produkttype | Biosikkerhedsskabe |
| Støjniveau | <59 dBA |
| Beholdere | 1 dobbelt, højre side |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 51,1 tommer |
| Udstødningsluftfilter | HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % ved 0,3 μm partikel |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 130 cm |
| Energiforbrug (Reduceret flow-tilstand) | <40 W |
| Havne | TUV-godkendt |
| Vis mere |