Få mere at vide
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 digital varmepladeomrører med flere positioner
En sikker og kompakt digital magnetomrører med flere positioner og opvarmning, som fås i 6 og 15 positioner. MULTI-HS har eksklusive funktioner som timer, sikkerhedslås og børsteløs motor, der garanterer maksimal funktion og sikkerhed.
12290.00 DKK - 19500.00 DKK
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminiumslegering
Spænding 230 V
Kropsmateriale Plast, metal
Elektriske krav Ja
Controller type Digital
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Antal stillinger Maks. Prøvebelastning Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Antal stillinger Maks. Prøvebelastning Pris Antal & tilgængelighed  
16675442
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Velp Scientifica™
F20500530
6 400 ml/position
12290.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Læg i indkøbskurv
16685442
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Velp Scientifica™
F20500531
15 250 ml/position
19500.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Samtidig omrøring og opvarmning af 6 eller 15 positioner
  • Homogen temperatur op til 120°C for alle positioner
  • VELP-børsteløs motor sikrer lang levetid og garanterer konstant hastighed i alle positioner
  • SpeedServo™-teknologi holder hastigheden konstant, når viskositeten ændrer sig
  • CerAlTop™-plade sikrer nem rengøring og maksimal modstandsdygtighed
  • Advarsler om sikker varmeplade, når pladetemperaturen er over 50°C
  • Låsefunktionen forhindrer utilsigtede ændringer.
  • Designet til den længste levetid
  • Garanteret med 3 års garanti efter produktregistrering.
  • Velegnet til kontinuerligt arbejde
  • Nem at betjene digital grænseflade med ikoner
  • Den integrerede timer tillader programmering af uovervågede operationer
  • Et akustisk signal informerer dig, når nedtællingen er slut
  • Programmerbar automatisk reversering af omrøringsretningen
Tekniske data
Tekniske data
Keramisk belagt aluminiumslegering
Plast, metal
Digital
50/60 Hz
Rektangel
100 til 1.000 o/min
550 x 240 x 65 mm
230 V
Ja
50 °C til 120 °C
Omrøringsvarmeplader
EU/Storbritannien
3 år
Digital
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 digital varmepladeomrører med flere positioner