Få mere at vide
Fisherbrand™ Multi-Platform Shaker
Artikelnummer. 15594060 Shop alle Fisherbrand produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15594060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Aluminiumplatform
Giver en jævn, lydsvag, vandret orbital bevægelse til blanding i flasker, kolber og bægre
  • Variabel rystehastighed: 50 til 450 rpm
  • Rummer op til 9,9 lb. og op til 4 stk. 140 mm x 140 mm klæbrig måtte.
  • Automatisk balanceringssystem
  • Kontinuerlig eller tidsindstillet drift med automatisk slukning
  • Maksimal fleksibilitet med mange muligheder for udskifteligt tilbehør
  • Enkel opsætning og nem betjening
  • Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
  • Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
  • Lavspændingsstrømforsyning sørger for sikker drift af kølerum og lavt energiforbrug
  • Driftstemperaturområde på5 til 40°C tillader brug i kølerum, køleskabe eller ikke-CO2-inkubatorer
Ordreinfo
Billeder viser valgfrit tilbehør (sælges separat): Flaskeklemmer, flaskeholdere, universel platform med justerbare stænger, rørstativer eller flad platform med skridsikker gummimåtte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 10 mm
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed Hastighedsnøjagtighed: ±1 rpm
Hastighedsområde 50 til 450 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Holder 250 ml kolbe
Bæreevne (engelsk) 9.9 lb.
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Materiale Aluminiumplatform
Dimensioner (LxB) Platform 310 x 284 mm
Dimensioner (L x B x H) 415 x 293 x 120 mm
Vise LED
Inkluderer Aluminiumplatform
Antal stillinger 6
Timer rækkevidde 0 min. til 99:59 timer