Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi-reagensdispenser
Artikelnummer. p-4528697 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Multidrop™ Combi SMART+-reagensdispenser
Multidrop™ Combi+-reagensdispenser
Multidrop-kombination med SMART 2-mulighed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15377400
Brand: Thermo Scientific™ 5840320
Opfyld dit laboratoriums specifikke behov med enestående fleksibilitet og præstation med den brugervenlige Thermo ScientificTM MultidropTM Combi-reagensdispenser.
Opfyld dit laboratoriums specifikke behov med enestående fleksibilitet og præstation med den brugervenlige Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi-reagensdispenser, der er designet til at understøtte de forskellige krav fra farmaceutiske og bioteknologiske laboratorier. Den kombinerer de mest alsidige funktioner til reagensdispensering med fremragende præstation til lægemiddelopdagelse eller genomiske og proteomiske assays.
The Multidrop Combi Reagent Dispenser handles a wide selection of plates and volume range and provides fast dispensing and high-throughput operation.
  • Provides precise dispensing over a 0.5 to 2500μL range, ensuring reproducible assay data
  • Accommodates microplates from 6 to 1536 wells and plate heights of 5 to 50mm
  • Visual icon-based graphic display makes it easy to use and program, even without training
  • Minimal dead volume and back-flushing reduces reagent costs
  • Easy to use Thermo Scientific FILLit Software provides increased flexibility and functionality
  • Full robotic compatibility gives increased throughput
  • Uses eight-channel detachable and autoclavable dispensing cassettes that are standard across the Multidrop range
Multidrop Combi SMART:
  • Adds an advanced built-in tracing system to the Multidrop Combi
  • Provides improved realiability and cassette lifetime traceability, greatly enhancing user efficiency and reporting capability
Recommended for:
  • Assay development
  • Primary and secondary screening
  • Compound storage
  • Genomics and proteomics research
  • PCR set-up
  • Sequencing set-up
  • Cell based assays
  • Bead based assays
  • ELISA assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed Small tube dispensing cassette: 2μL, ±10% (typical); 10μL, ±5% (typical); >10μL, ±5% (typical)
Stand tube dispensing cassette: 5μL, ±3%(typical); 20μL, ±2% (typical); 100μL, ±1% (typical); >100μL, ±1% (typical)
Produkttype Reagent Dispenser
Oversigt Multidrop-kombination med SMART 2-mulighed
Kanaler 8
Volumen (metrisk) 0.5 to 2500 μL
Inkrementer Small tube dispensing cassette: 0.5μL increments 0.5-50μL
Stand tube dispensing cassette: 5μL increments 5-2500μL
Interface Serial RS-232, USB
Plade Type 6- to 1536-well plates
Præcision Small tube dispensing cassette: 0.5μL, CV ≤10%; 2μL, CV≤5%; 10μL, CV≤3%; >10μL, CV≤3%
Stand tube dispensing cassette: 5μL, CV≤10%; 20μL, CV≤1.5%; 100μL, CV≤1%; >100μL, CV≤1%
Hastighed 96-well plate: 10μL in 3 sec.; 20μL in 4 sec.; 100μL in 10 sec
384-well plate: 1μL in 5 sec.; 5μL in 5 sec.; 10μL in 6 sec.; 20μL in 9 sec.
1536-well plate: 1μL in 14 sec.; 5μL in 26 sec.
Volumen (metrisk) død <1 mL volume range 0.5to 50 μL; <7 mL volume range >50 μL
Bredde (engelsk) 14 in.
Bredde (metrisk) 35.5 cm
Højde (engelsk) 8.6 in.
Højde (metrisk) 22 cm
Dybde (engelsk) 12.9 in.
Dybde (metrisk) 33 cm
Vægt (engelsk) 20.1 lb.
Vægt (metrisk) 9.1 kg
Elektriske krav 100 to 240V 50/60Hz
Spænding 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis