Få mere at vide
Axygen™ MultiRack Tomt stativ Artikelnummer.: 16372237
Forventet forsendelse: 24-04-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.00 DKK
    824.66 DKK / Pakke med 5
    Spare 12.34 DKK
    1% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Axygen™ MultiRack Tomt stativ
Artikelnummer. p-7159933 Shop alle Axygen Scientific produkter
10μ L XT, 200μ L, 200μ L NX, 300μ L
Til brug med (udstyr):
10μ L XT, 200μ L, 200μ L NX, 300μ L
200μ L XT, 200μ L XT, 300μ L XT, 1000μ L XT
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 16372237
Brand: Axygen™ MRRA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.00 DKK
    824.66 DKK / Pakke med 5
    Spare 12.34 DKK
    1% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-04-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MultiRack spidssystemet er blevet konstrueret til at passe til de fleste af pipetterne på markedet. Det er et udskifteligt komplet system, der tilbydes i bulk-, rack-, filter- og reload-emballagestile for at imødekomme de mange forskellige behov i laboratoriemiljøet.
  • Detekterbar DNase/RNase/Human DNA/PCR-hæmmer fri
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet i en ISO certificeret anlæg i USA
  • Fuldt autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 13845
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10μ L XT, 200μ L, 200μ L NX, 300μ L
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 5/pk, 1 pk/cs
Product Content Correction
Product Title
Axygen™ MultiRack Tomt stativ >