Få mere at vide
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ACS
Artikelnummer. 15470297
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Anvendes til kolorimetrisk bestemmelse af sulfonamid i blod
Anvendes til kolorimetrisk bestemmelse af sulfonamid i blod. N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-dihydrochlorid fungerer som et koblingsmiddel til spektrofotometrisk bestemmelse af aromatiske aminer, aminophenoler, phenylendiaminer, dinitroaniliner, chloraniliner, thioler og sulfonamider. Det bruges også i den kvantitative analyse af nitrat og nitrit i vandprøver ved kolorimetri. Det er involveret i fremstillingen af (N-1-naphthyl-ethylendiamin)-dichlorplatin(II) ved at reagere med kaliumtetrachlorplatinat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til kolorimetrisk bestemmelse af sulfonamid i blod. N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-dihydrochlorid fungerer som et koblingsmiddel til spektrofotometrisk bestemmelse af aromatiske aminer, aminophenoler, phenylendiaminer, dinitroaniliner, chloraniliner, thioler og sulfonamider. Det bruges også i den kvantitative analyse af nitrat og nitrit i vandprøver ved kolorimetri. Det er involveret i fremstillingen af (N-1-naphthyl-ethylendiamin)-dichlorplatin(II) ved at reagere med kaliumtetrachlorplatinat.
Opløselighed Opløselig i
vand eller 95 % ethanol. Opløselig i varmt vand, alkohol, fortyndet saltsyre og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, halogensyrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1465-25-4
Molekylær formel C12H16Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 259.174
MDL nummer MFCD00012556
InChI nøgle MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC navn N'-naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Smeltepunkt 191°C to 199°C
Farve Creme til hvid eller grå
Mængde 25 g
Beilstein 3707471
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,6409
Opløselighedsinformation Soluble in water or 95% ethanol;Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone.
Formel vægt 259.18
Grad ACS
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ACS >