Få mere at vide
N-Bromosuccinimide, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens, CX-bindingsdannelsesreagens
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | N-Bromosuccinimide |
CAS min % | 98.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Smeltepunkt | 175.0°C to 178.0°C |
Farve | Hvid til gul |
Flammepunkt | 180°C |
Tab ved tørring | 1% max. |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Analyseprocentområde | 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry) |
Emballage | Glasflaske |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-Bromosuccinimide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
N-Bromosuccinimide, 99% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion