Få mere at vide
N-Ethyl-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7052646
250 mg, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10112-15-9
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00007091
InChI nøgle CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
PubChem CID 82354
IUPAC navn N-ethyl-2-nitroaniline
SMIL CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-2-nitroaniline
Farve Colorless to Orange
Tæthed 1.19 g/mL
Kogepunkt 168°C (20 mmHg)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.645
Mængde 250 mg
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
N-Ethyl-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™ >