Få mere at vide
N-hexan, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 11422644
N-hexan, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11422644 Shop alle Fisher Chemical produkter
500 mL, Plastbelagt glasflaske, 500ml
Mængde:
500 mL
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
500ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11422644
Brand: Fisher Chemical H/0420/PB08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 69°C
Mængde 500 mL
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 160mbar at 20°C
Viskositet 0.31 mPaS at 20°C
Formel vægt 86.18g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
N-hexan, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™ >