Få mere at vide
N-methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amin, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10366844
N-methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366844
250 mg, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10366844
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC04546CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 179873-36-0
Molekylær formel C11H12N2
Molekylvægt (g/mol) 172.23
MDL nummer MFCD06738897
InChI nøgle IIPNTNDPIZNFRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-quinolin-6-ylmethyl amine, n-methyl-1-quinolin-6-yl methanamine, methyl quinolin-6-ylmethyl amine, methyl-quinolin-6-ylmethyl-amine, n-methyl-n-6-quinolinylmethyl amine, 6-quinolinemethanamine, n-methyl, 6-quinolinemethanamine,n-methyl, n-methyl-1-6-quinolinyl methanamine, n-methyl-6-quinolinemethanamine, methyl 6-quinolylmethyl amine
PubChem CID 6483903
IUPAC navn N-methyl-1-quinolin-6-ylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.23
Procent renhed 95%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
N-methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amin, 95 %, Thermo Scientific™ >