Få mere at vide
N-Methylaniline, 98% Artikelnummer.: 11313297
N-Methylaniline, 98%
Artikelnummer. p-7046302
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13873.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107.16 g/mol
N-methylanilin anvendes til fremstilling af N,N'-dimethylsulfinyldianilin under anvendelse af triethylamin og thionylchlorid som reagenser. Det fungerer også som et latent og koblende opløsningsmiddel. Ydermere tjener det som mellemprodukt til farvestoffer og agrokemikalier. Ud over dette bruges det som et antibankemiddel, som spiller en væsentlig rolle for at øge oktantallet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-methylanilin anvendes til fremstilling af N,N′ -dimethylsulfinyldianilin under anvendelse af triethylamin og thionylchlorid som reagenser. Det fungerer også som et latent og koblende opløsningsmiddel. Ydermere tjener det som mellemprodukt til farvestoffer og agrokemikalier. Ud over dette bruges det som et antibankemiddel, som spiller en væsentlig rolle for at øge oktantallet.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syreanhydrider, syrechlorider og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-61-8
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00008283
InChI nøgle AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
IUPAC navn N-methylanilin
SMIL CNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylaniline
Smeltepunkt -57°C
Tæthed 0.989
Kogepunkt 194°C to 197°C
Flammepunkt 86°C (186°F)
Brydningsindeks 1.571
Mængde 100 g
FN nummer UN2294
Beilstein 741982
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6019
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 107.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
N-Methylaniline, 98% >