Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
Farve | Farveløs til gul |
Tæthed | 0.9740g/mL |
Kogepunkt | 145.0°C to 147.0°C |
Flammepunkt | 34°C |
Emballage | Glasflaske |
Lineær formel | CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3 |
Mængde | 25 g |
Specifik vægtfylde | 0.974 |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: hydrolysis |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion