Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske filtertragte til engangsbrug
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 ml
250 mL
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45μ m
Farve:
Grå med sort gitter
Hvid
Hvid med gråt gitter
Hvid med sort gitter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 50
Beskrivelse
Brug disse økonomiske sterile engangsfiltertragte til at udføre mikrobiologisk QC-testning og analyse af vand, mad/drikkevarer, råmateriale og færdigt produkt. Klem- og drejetragten er nem at fjerne for at hente CN-membranen.
Funktioner:
- Polystyrenkraver med høj slagkraft er robuste for pålidelig ydeevne
- Formonterede, sterile, individuelt pakket i sække for at sikre prøvens integritet
- Adaptere kan rumme nr. 8 propper til brug med 0,5 tommer hul i vakuummanifolder eller filterkolber
- 47 mm diameter cellulosenitratmembran er certificeret til vandkvalitetsarbejde
- 250 ml størrelser er nyttige, når du tester drikkevarer, der kan skumme
- Kat. nr. 147-0045 har grå membran, der bliver sort, når den er våd, hvilket gør det nemmere at opdage og tælle voksende kolonier
Inkluderer: Seks tragtadaptere med hvert etui
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Certificeringer/compliance | Membrane conforms to APHA Standard Methods, 16th ed., Section 909A, B, C. Meets EPA requirements for water quality work. |
| Farve | Hvid med gråt gitter |
| Oversigt | Dia.: 47 mm; Pore: 0.45 μm; White with gray grid |
| Diameter (metrisk) filter | 47 mm |
| Til brug med (udstyr) | Filtermanifold, filtreringskolbe |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Mængde | 12/Pk, 72/Cs. |
| Produkttype | Filtreringstragt |
| Materiale (membran) | Cellulosenitrat |