Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pander
Læg laboratorieudstyr i blød eller form isbade med disse HDPE-pander, som er tilspidsede til indlejring og kemisk resistente over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
385.00 DKK - 631.00 DKK
Tekniske data
Oversigt | Robuste, holdbare pander tilspidsede til indlejring |
---|---|
Materiale | HDPE |
Type | Pande |
nr. pr. pakke | 1 |
nr. pr. sag | 6 |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10411191
![]() |
Thermo Scientific™
7120-0010 |
10 L |
385.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10607911
![]() |
Thermo Scientific™
7120-0020 |
20 L |
631.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Læg laboratorieudstyr i blød eller form isbade ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pander. Disse pander er tilspidsede til indlejring og er kemisk resistente over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
- Uden betræk
- Robust og holdbar, tilspidset til rede
- Indstøbte håndtag og rullede kanter for nem transport og håndtering
- Modstandsdygtig over for de fleste syrer, baser og alkoholer til en lang række laboratoriebrug
Tekniske data
Robuste, holdbare pander tilspidsede til indlejring | |
Pande | |
6 | |
Må ikke autoklaveres |
HDPE | |
1 | |
Rektangulær |
Bemærk: Disse pander kan IKKE autoklaveres.