Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Opbevaringsbokse til mikrocentrifugerør
Beskrivelse
Opbevar prøver sikkert vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Opbevaringsbokse til mikrocentrifugerør. Højtemperatur polyurethanskumindsats holder sikkert 64 eller 81 mikrocentrifugerør i størrelsen 0,2, 0,5 eller 1,5 ml.
- Bund konstrueret af hvid polycarbonat
- Gennemsigtigt polycarbonat låg har trykt gitter til lagerformål
- Butik fra -211° til +250 °F (-135° til +121 °C)
- Låget accepterer markør for kasse- og røridentifikation og er nøglen til at orientere for- og bagsiden af kassen
- Lx Wx H: 5,25x 5,25x 2 tommer. (13x 13x 5 cm)
Bemærk:
Ikke til brug i flydende fase af flydende nitrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Holder | Mikrorør (0,2 ml) |
| Materiale | Polyurethanskum, Polycarbonat |
| Stillinger | 64 |
| Form | Firkant |
| Til brug med (udstyr) | 0,2 ml rør |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Produkttype | Opbevaringsboks til mikrocentrifugerør |
| Array | 8 x 8 |