Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund
GREENER_CHOICE
Forbedre rotorpasningen og ydeevnen med disse højhastigheds-rundbundede PPCO-centrifugerør med ensartet vægtykkelse og diameter.
Brand:  Thermo Scientific™ 3110-1000
798.32 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10152541
  • 856.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Advarsel:
Rørene skal være fyldt til mindst 80 % kapacitet for korrekt funktion.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Forbedre rotorpasning og ydeevne vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund, med ensartet vægtykkelse og diameter. Rør har fremragende kemikalieresistens.
Features
  • Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice—may also be used as test tubes
  • Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
100 mL
40
Ikke steril
Rund
Rund
31.5 mm
Centrifugerør
Polypropylene Copolymer
10
Autoklaverbar
163.1 mm
Nej
Nej
50,000 x g
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund > Polypropylene copolymer; Capacity: 100mL; Lipped