Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri- og bioassay-opvaskestativer
Fastgør glas- og plastikskåle til sikker transport med disse petri- og bioassay-opvaskestativer.
2015.00 DKK - 2800.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Stativ til petriskål |
---|---|
Farve | Klar |
Holder | Petriskåle |
nr. pr. pakke | 1 |
Artikelnummer | Brand | Holder | Til brug med (udstyr) | Autoklaverbar | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Holder | Til brug med (udstyr) | Autoklaverbar | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
11349634
![]() |
Thermo Scientific™
5920-0060 |
Petriskåle | 3.93 in. (100mm) dish | Autoklaverbar |
2800.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
12704378
![]() |
Thermo Scientific™
5921-0060 |
Petriskåle | 2.36 in. (60mm) dish | Må ikke autoklaveres |
2015.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15292529
![]() |
Thermo Scientific™
5922-0024 |
Petriskåle | 3.93 in. (100mm) dish | Må ikke autoklaveres |
2670.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
Sikre glas- og plastfade til sikker transport med Nalgene™ Petri- og bioassay-opvaskestativer. Disse klare stativer kræver kun enkel montering og tillader synlighed fra siden til kulturtjek under inkubation.
- Klare stativer tillader synlighed fra siden til kulturtjek under inkubation
- Enkel montering påkrævet
Tekniske data
Stativ til petriskål | |
Klar | |
Petriskåle | |
1 |