Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-fyldte reagensrørstativer
Beskrivelse
Hold prøveopsamlingsrør, reaktionsglas og reagensglas med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyldte polypropylen reagensglaspindestativer. Reoler er velegnede til tørring af glasplader, der anvendes i elektroforese, samt kromatografiplader. Disse kemisk resistente og autoklaverbare stativer vil ikke flyde i et vandbad.
- Consist of an array of pegs spaced to hold given-diameter test tubes while allowing full view of the tube contents
- Pegs also hold tubes in inverted position for drying
- When inverted, ribs keep tubes off base to allow drainage through holes and minimize collection of airborne contaminants inside the tubes
- Suitable for drying glass plates used in electrophoresis, as well as chromatography plates
- Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath — won't float
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Test Tube Rack Peg Wht PP 13mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (10 til 13 mm) |
| Materiale | Filled Polypropylene |
| Stillinger | 96 |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | 10-13 mm rør |
| nr. pr. sag | 8 |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Vis mere |