Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen
Beskrivelse
Optø, afkøl og inkuber prøver ved forhøjede eller reducerede temperaturer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen. Disse stativer er især nyttige i genetisk kloning, mikrobiologi og immunologiske laboratorier og tilbyder fremragende temperaturbestandighed fra -70° til +100 °C (-94° til +212 °F). Rør er understøttet i stativet under læben. Firkantede eller runde stativer har indstøbte bogstaver og tal ved hvert hul for nem prøveidentifikation.
Features:
- Square- and round-style racks for incubating 0.5 to 2.0mL microcentrifuge tubes at elevated or reduced temperatures in water or ice baths
- Round-style racks fit conveniently inside 400 or 1000mL beakers
- Square racks are designed for stable flotation in turbulent water baths — racks will float with a full load of filled tubes
- On benchtop, rack legs prevent bottom of tubes from touching bench surface
- Handle provides convenient transport, agitation and removal from water bath
- Each hole has molded-in letters and numbers for easy sample identification
Note:
Racks are not autoclavable.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Holder | Microtubes (1 to 2 mL) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 16 |
| Form | Firkant |
| Til brug med (udstyr) | Tube sizes: 1.0, 1.2 and 2.0mL |
| nr. pr. sag | 16 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Længde (metrisk) | 103 mm |
| Vis mere |