Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Slange Y-type konnektorer
Beskrivelse
Maksimer væskeflowet med ikke-tilspidsede slange med modhager Thermo Scientific™ Nalgene™ Slange Y-type konnektorer, støbt af polypropylenharpiks, fri for animalske komponenter. Produkterne er i dobbeltposer for at bevare renheden.
- Polypropylene construction
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Y-Type Connector |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.52 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 3/8 tommer |
| Emballagemængde | 12/Pk., 48/Cs. |
| Produkttype | Rørforbindelse |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.