Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-reoler
Beskrivelse
Passer nemt i is- eller vandbade uden at flyde.
- Lavet af slidstærkt ResMere™ ydeevne plastik
- Tåler de fleste laboratoriekemikalier og temperaturer op til 121 °C (249,8 °F)
- Gentagne gange autoklaverbar
- Hvert stativ rummer 36 rør
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (13 mm) |
| Materiale | Acetal plast |
| Stillinger | 36 |
| Dimensioner (L x B x H) | 4 x 4 x 2,2 tommer. (10,2 x 10,2 x 5,6 cm) |
| Længde (metrisk) | 10.2 cm |
| Længde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Højde (engelsk) | 2,2'' |
| Vis mere |