Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordninger med Omega™ Membran
Bruge Nanosep™ enheder til at koncentrere, rense og afsalte peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA og RNA.
Brand: Cytiva OD030C35
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
- Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Rød | |
PES | |
Ikke steril | |
500/Pk. |
EFA: 0,3 cm 2 | |
30 kDa | |
Polypropylen | |
50 til 500μ L (prøve) |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordninger med Omega™ Membran > 30 kDa; 500/pk.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion