Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skru øverste hætteglasholdere
Hold og organiser hætteglas effektivt, mens du bruger dem eller til opbevaring. Spar plads ved at stable de 50 eller 100 hætteglasstativer af plast oven på hinanden.
Brand: Thermo Scientific™ C4015-25
194.28 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Opbevar hætteglas effektivt med Thermo Scientific™ Nationale 4 ml hætteglasstativer med skruetop, kan stables for endnu mere pladsbesparelser.
- Reoler har alfanumerisk indeksering for lettere hætteglasidentifikation
- Hætteglasstativer af polypropylen er modstandsdygtige over for de fleste opløsningsmidler
og 100 hætteglas kapacitet stativer tilgængelige.
Tekniske data
Hætteglasstativ | |
Klar | |
Polypropylen | |
Firkant | |
4 ml hætteglas |
Hætteglasstativ | |
Hætteglas | |
50 | |
Ja |
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.