Få mere at vide
BRAND™ Naturgummi pipettefylder
Fremstillet af 100% naturgummi. BRAND™ Naturgummipipetfylder eliminerer mundpipettering og håndtering af farligt materiale. Fås i universal-, standard- eller flip-model med 2- eller 3-ventils muligheder.
132.00 DKK - 162.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Model- | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Model- | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10363341
|
BRAND™
25315 |
100 mL | Universel |
136.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10221601
|
BRAND™
25300 |
10 mL | Standard |
132.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10110671
|
BRAND™
25400 |
100 mL | Vend |
162.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Fremstillet af 100% naturgummi.
- Eliminerer mundpipettering og håndtering af farligt materiale.
- Fås i universal-, standard- eller flip-model med 2- eller 3-ventils muligheder
- 2-ventil flip model muliggør enhåndsbetjening.
Tekniske data
Naturgummi | |
1 hver |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Naturgummi pipettefylder