Få mere at vide
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.999% (REO) Artikelnummer.: 15452367
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.999% (REO)
Artikelnummer. p-7059889
25 g, 25g
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15452367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045566.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Neodym(III)oxid bruges som katalysator i polymerkemi. Briller doteret med neodym(III)oxid er dikroiske af natur og bruges i svejsebriller og andre farvede glas. Det finder anvendelse i solid-state lasere, kulbue-lys elektroder og emaljer. Det tjener som udgangsmateriale for syntesen af andre neodym(III)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-97-9
Molekylær formel Nd2O3
Molekylvægt (g/mol) 336.48
MDL nummer MFCD00011134
InChI nøgle PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dineodymium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium (III) oxide
Smeltepunkt 2272°C
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 336.48
Procent renhed 99.999%
Grad Reacton™
Tæthed 7.24 g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT09L037 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/07/2025 Artikelnummer045566.14,045566.22
PartinummerM20I015 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer045566.14,045566.22
PartinummerR26B014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer045566.14,045566.22
PartinummerN17G108 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer045566.14,045566.22
PartinummerZ07C020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/11/2021 Artikelnummer045566.14,045566.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.999% (REO) >