Få mere at vide
Nikkelgaze, 20 mesh vævet af 0,18 mm (0,007 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400241
Nikkelgaze, 20 mesh vævet af 0,18 mm (0,007 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050914
850 x 425 mm, Hver
Mængde:
850 x 425 mm
850 x 850 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11400241
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039704.0S
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel gauze
Navn note Woven from 0.18mm (0.007 in.) dia. wire
Mængde 850 x 425 mm
Maskestørrelse 20 Mesh
Lugt Odorless
Form Wire Cloth
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Nikkelgaze, 20 mesh vævet af 0,18 mm (0,007 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals >