Få mere at vide
Nikkel(II) Chloride Hexahydrat, puriss. pa,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623460 Shop alle Honeywell Fluka produkter
1 kg, Poly flaske, 1kg
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa,≥ 98 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Smeltepunkt 80°C
Mængde 1 kg
Lineær formel NiCl2 · 6H2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 237.69g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad puriss. pa
Emballage Poly flaske
Tæthed 3.550g/cm3
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Nikkel(II) Chloride Hexahydrat, puriss. pa,≥ 98 %, Honeywell Fluka™ >