Få mere at vide
Fisherbrand™ Nikkel Chattaway Micro spatler
Få optimale resultater, når du bruger de nikkelbaserede mikrospatler til dit vigtige laboratoriearbejde. Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer Fisherbrand™ Nikkel Chattaway Micro Spatler er meget brugte, robuste, overkommelige og modstandsdygtige over for de fleste opløsningsmidler.
238.00 DKK - 401.00 DKK
Tekniske data
Mængde | 5 Pk. |
---|---|
Produkttype | Chattaway spatel |
Bredde (metrisk) | 4 mm |
Diameter (metrisk) Udvendig | 3.6 mm |
Materiale | Nikkel |
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11503482
|
Fisherbrand™
2252 |
150 mm |
332.00 DKK
Pakke med 5 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11706447
|
Fisherbrand™
2250 |
100 mm |
290.00 DKK
Pakke med 5 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11513482
|
Fisherbrand™
2254 |
200 mm |
401.00 DKK
Pakke med 5 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11533472
|
Fisherbrand™
2315 |
230 mm |
238.00 DKK
Pakke med 5 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Fremragende modstandsdygtighed over for mange korrosive miljøer
- Høj termisk og elektrisk ledningsevne
- Lavt gasindhold og lavt damptryk
- Nikkel 200 spec (minimum 99,6 % nikkelindhold)
- Lys finish
- Spatelblad Den ene ende flad, anden ende ved 45° vinkel
- Leveres i standardpakker med 5 stk
Tekniske data
5 Pk. | |
4 mm | |
Nikkel |
Chattaway spatel | |
3.6 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Nikkel Chattaway Micro spatler