Beskrivelse
L-type Ca2+ channel blocker. Induces autophagy.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Nimodipine |
CAS | 66085-59-4 |
Mængde | 100 mg |
Molekylær formel | C21H26N2O7 |
Formel vægt | 418.45 |
Renhed | >99% |
Molekylvægt (g/mol) | 418.45 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ Nimodipine >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion