Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlede cellekulturkolber
BIOPHARMA
Udfør store cellemasseapplikationer såsom lægemiddelscreening og skaler op med disse cell-culture behandlede TripleFlasks.
Brand:  Thermo Scientific™ 132925
4184.39 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24329" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12354183
  • 5025.00 DKK / Pakke med 32
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Udfør cellekulturudvidelse og oplev 500 cm 2 samlet vækstareal inden for fodaftrykket af en standardkolbe ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlede cellekulturkolber. Det samlede kulturareal opnås ved hjælp af de tre parallelle lag og et lige halsdesign, der fungerer effektivt inden for automationssystemer. TripleFlask modtager Nunclon™ Delta-behandling, en proprietær cellekultur overfladebehandling, der giver maksimal vedhæftning til en bred vifte af celletyper.
Funktioner:
  • Hvide hætter til nem identifikation
  • Det ergonomiske design af Thermo Scientific™ EasyFlask™ giver mulighed for nem håndtering og pipettering
  • Thermo Scientific™ TripleFlask™ med tre parallelle lag har samme ydre dimensioner som en standard 175 cm 2 kolbe
  • Filterhætten sikrer konstant luftstrøm og minimerer samtidig risikoen for forurening
  • Steril og ikke-pyrogen
Bestillingsoplysninger:
Ekstra hætter i alle tilfælde
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Ja
Polystyren
32/Cs.
Flask
Steril
175 cm²
Nunclon Delta behandlet TripleFlask , Filterhætte, Stregkodet
Lige
1 Ea.
Samme udvendige mål som standard Nunc T175 med lige hals
Filter
Nunklon Delta
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlede cellekulturkolber > Nunclon Delta, Filter Cap, Barcoded
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.