Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammeret dækglas
Beskrivelse
Dyrk, farve og se levende celler på en enkelt enhed. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass med en nr. 1 borosilikatglasbund tilbyder de optiske egenskaber, der kræves til høj forstørrelse og konfokal billedanalyse. Tilgængelig i 1-, 2-, 4- og 8-brønds formater. Den øvre kammerstruktur kan ikke fjernes fra dækglasset.
- Chambered Coverglass is perfect for confocal image analysis
- Optimal for high power inverted microscope viewing
- Non-removable polystyrene media chambers secured to a 1.0 Borosilicate chambered coverglass
- Sterile
Tekniske data
Tekniske data
Wells | 4 |
Kulturområde | 1.8 cm2 |
Låg materiale | Polystyren |
Oversigt | 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells |
Overfladebehandling | Celledyrkning |
Materiale | Borosilicate Glass (1.0) |
Volumen (metrisk) Virker | 0.5 to 0.9 mL |
Tykkelse (metrisk) | 0.13 to 0.17 mm |
Inkluderer | Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations |
nr. pr. pakke | 16 |
Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.