Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Kammeret Dækglas
Beskrivelse
Dyrk, undersøg og analyser levende celler på en enkelt enhed. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass med en nr. 1,5 borosilikatglasbund tilbyder de ideelle optiske egenskaber, der kræves til mikroskopi med høj forstørrelse og konfokal billedanalyse. Tilgængelig i 1-, 2-, 4- og 8-brønds formater. Den øvre kammerstruktur kan ikke fjernes fra dækglasset.
- Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
- Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
- For culturing and viewing living cells
- Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
Tekniske data
Tekniske data
Wells | 4 |
Kulturområde | 1,7 cm 2 |
Låg materiale | Polystyren |
Oversigt | 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells |
Overfladebehandling | Celledyrkning |
Materiale | Borosilicate Glass (1.5) |
Volumen (metrisk) Virker | 0.5 to 1.0 mL |
Tykkelse (metrisk) | 0.16 to 0.19 mm |
Inkluderer | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
nr. pr. pakke | 16 |
Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.