Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader
BIOPHARMA
Opnå ensartede resultater med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader, optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
4095.00 DKK - 4495.00 DKK
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand nr. pr. sag Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand nr. pr. sag Pris Antal & tilgængelighed  
10774957
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
243656
108
4095.00 DKK
Pakke med 108
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10000571
BIOPHARMA
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
260860
160
4495.00 DKK
Pakke med 160
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Opnå konsistente og pålidelige resultater med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader. Med flere overflademodifikationer er disse plader ideelle til cellebaserede assays såvel som biokemiske assays. Den flade bundform er velegnet til mikroskopiske og optiske målinger. Tilgængelig i enten højflange-skørt- eller lavflange-pinchbar-designet, er pladerne optimeret til en række robotter, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
  • Fremstillet af klar polystyren med fremragende optiske egenskaber, ideel til optiske målinger.
  • Ubehandlet plade med hydrofob overflade er velegnet til suspensionscellekulturer og en række biokemiske assays.
  • Cellekulturpladen modtog Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta overfladebehandling, der fremmer celleadhæsion og vækst
  • Kollagen I og Poly-D-Lysine coatede plader er forbedret til kræsne klæbende celler og biomolekylevedhæftning
  • Forskellige flangedesigner er kompatible med enten manuelle eller robotoperationer
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Garanti : 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
Ingen stregkode
Standard
8 x 12
Klar
Polystyren
Steril
Flad bund (F-brønd)
Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Med låg
Nunc
Mikroplade
96
Ubehandlet
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader