Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Multiskåle med poly-D-lysin eller collagen I
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning på Thermo Scientific™ Nunc™ Multiskåle med poly-D-lysin eller collagen I.
5165.00 DKK - 6515.00 DKK
Tekniske data
Type | Multiskål |
---|---|
nr. pr. pakke | 5 |
nr. pr. sag | 20 |
Sterilitet | Aseptisk fremstillet |
Længde (metrisk) | 128 mm |
Artikelnummer | Brand | Antal Wells | Overfladebehandling | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Antal Wells | Overfladebehandling | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10183592
|
Thermo Scientific™
152034 |
6 | Kollagen type I |
6515.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10599902
|
Thermo Scientific™
152035 |
6 | Poly-D-Lysin |
5925.00 DKK
Pakke med 20 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16834881
|
Thermo Scientific™
152025 |
24 | Poly-D-Lysin |
5165.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 18-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Description
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning på Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I coated multiskåle, ideel til dyrkning af kræsne celler, der ikke hæfter til de almindelige cellekultur-behandlede overflader.
Produktoversigt- Aseptisk fremstillet
- Poly-D-Lysine er et kemisk syntetiseret dyrefrit materiale
- Collagen Type I er fra rottehalesener
Poly-D-Lysine (PDL) er en kemisk syntetiseret ekstracellulær matrix, der bruges til at fremme celleadhæsion ved at ændre overfladeladninger på vævskulturbehandlede glas- eller plastoverflader. Det letter specifikt neuronal differentiering og ekspansion. PDL er fri for animalsk oprindelse og indeholder polymerer med en molekylvægt på 50.000– 150.000 Dalton.
PDL fås i et belagt multiskål, klar til brug, for at reducere tilberedningstiden. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur i en maksimal holdbarhed på 24 måneder. PDL-belagte plader fås som kasse med 20 plader med 5 plader pr. vakuumforseglet foliepakke med tørremiddel. Coating udføres i et meget kontrolleret, aseptisk produktionsmiljø, der sikrer parti-til-lot-konsistens og reproducerbarhed. Hvert parti er testet for at sikre, at vi opfylder disse standarder.
Forbehandlede plader sparer tid& arbejdsomkostninger, samtidig med at produktiviteten øges og du kan fokusere på at udføre eksperimenter. For at opfylde alle dine applikationsbehov kommer PDL-belægning i en lang række formater - 6-brønds plade , 24-brønds plade , 96 -brønds klar plade , 96-brønds sortvægget billeddannelsesplade , 96-brønds hvidvægget billeddannelsesplade , 384-brønds sortvægget billeddannelsesplade , T25 , T75 og T175 . PDL bruges til at fremme adhæsion af en række celletyper som primære neuroner, gliaceller, PSC-afledte neuroner og transficerede celler.
Kollagen I Kollagen
er det mest udbredte protein i pattedyr og en vigtig strukturel komponent i flere væv. Kollagen type I er den mest almindeligt anvendte ekstracellulære matrix (ECM ) protein til cellekultur, hvilket letter cellevedhæftning, vækst, differentiering, migration og vævsmorfogenese.
Collagen I, Rat Tail, er tilgængelig i et belagt multiskål, klar til brug uden forberedelsestid. Pladerne er belagt med Gibco™ Kollagen I og kan opbevares ved stuetemperatur i en maksimal holdbarhed på 12 måneder. Collagen I plader fås som et kasse med 20 plader med 5 plader pr. vakuumforseglet foliepakke med et tørremiddel. Coating udføres i et meget kontrolleret, aseptisk produktionsmiljø, der sikrer parti-til-lot-konsistens og reproducerbarhed. Hvert parti er testet for at sikre, at vi opfylder disse standarder.
Forbehandlede plader sparer tid& arbejdsomkostninger, samtidig med at produktiviteten øges og du kan fokusere på at udføre eksperimenter. For at imødekomme alle dine påføringsbehov kommer Collagen I-coating i en lang række formater - 6-brønds plade , 96-brønds klar plade , 96- brønds sortvægget billeddannelsesplade , 96-brønds hvidvægget billeddannelsesplade , T25, T75 og T175 kolber . Kollagen I-coatede produkter bruges almindeligvis til at dyrke endotelceller, hepatocytter (menneske og rotte), muskelceller og en række andre celletyper.
Specifications
Multiskål | |
20 | |
128 mm |
5 | |
Aseptisk fremstillet | |
86 mm |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.