Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter
Et komplet udvalg af kvalitetsserologiske pipetter til at understøtte hvert trin af cellekulturforskning
Brand:  Thermo Scientific™ 170367N
460.73 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24326" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16490901
  • 549.00 DKK / Pakke med 200
Spotlight
Brug rabatkode 24157 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Ja
Serologisk pipette, 5 års holdbarhed
Steril
Individuel plastfolie
Rnase- og DNase-fri, human DNA-fri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
Polystyren
100/Pk., 200/Cs.
10 mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter > 10 mL, Individual Plastic Wrap, 100/Pk., 200/Cs.