Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter
Artikelnummer. p-4525485
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballagetype:
Bulk packed, 50/bag
Bulk pakket, 25/pose
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuel plastfolie
Individuelt papir/plastikindpakning
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 13450287
Brand: Thermo Scientific™ 170353
Vælg størrelse og emballagemuligheder for at fremme din forskning med fuld tillid. Vidste du, at vi nu tilbyder NYE serologiske pipetter, der tilbyder højere kvalitet og omkostningsbesparelser?
Vælg størrelse og emballagemuligheder for at fremme din forskning med fuld tillid, når du bruger Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter. Disse nøjagtige engangsplastikpipetter tilstoppes og steriliseres.
  • Sterilitetssikkerhedsniveau (SAL) på 10 -6
  • 100% ny polystyren for maksimal klarhed
  • Certificeret ikke-pyrogen
  • Fed klare gradueringer med letlæselige skalamarkeringer
  • Ikke-dryppende spids for pipettepræcision
  • Farvekodet emballage for nem sortering og valg af den korrekte størrelse
  • Emballeringsmuligheder, der rummer ethvert laboratorium
  • Individuelt indpakket; papir/plast eller plastfolie; skræl eller stik igennem for nem åbning
  • Bulk pakket til hyppig brug; reducerer emballageaffald
  • Flere størrelser til brug i en bred vifte af applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Mængde 100/Pk., 1000/Cs.
Emballagetype Individuelt papir/plastikindpakning
Volumen (metrisk) 1 mL
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.