Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 10%, 1,0 1,–5 mm Artikelnummer.: 12060156
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 10%, 1,0 1,–5 mm
Artikelnummer. 12060156
15-brønd, 1.5 mm, 10 geler (1 æske), Pakke med 10
Wells:
1-brønd
10-brønd
12-brønd
15-brønd
2D-brønd
9-brønd
Gel tykkelse:
1.0 mm
1.5 mm
Mængde:
10 geler (1 æske)
2 geler (1 æske)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24113” to get your promotional price
Artikelnummer. 12060156
Brand: Invitrogen™ NP0316BOX
Buy 3 of the Same Product and Pay for 2
Brug rabatkode 24113 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24113” to get your promotional price
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Funktioner af NuPAGE Bis-Tris geler:
Bedre proteinintegritetsoptimeret —prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
Bredt udvalg af molekylvægtseparation vælg den rigtige —gel og løbebuffer for at få den optimale adskillelse af dine proteiner
Hurtigere løbetider får dine —proteiner adskilt på så lidt som 35 minutter
Længere holdbarhed NuPAGE —Bis-Tris geler kan opbevares i mindst 12 måneder ved stuetemperatur
Vælg det rigtige NuPAGE Bis-Tris gel til din proteinseparation Opnå optimal adskillelse
af dine proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Bis-Tris proteingeler kommer i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% og en 4 12–% gradient. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Bis-Tris geler kommer også i flere brøndformater.
NuPAGE Bis-Tris geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse skal du bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (NP0004). Bruge NuPAGE Antioxidant (NP0005) i løbebufferen for at opretholde den reducerede tilstand af proteinerne under løbet og for at tillade maksimal båndskarphed. Gelerne kan køres vha NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) for bedre at opløse små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) til at opløse mellemstore til store proteiner.
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000) eller XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device (IB210010).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle
Gel procent 10%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.5 mm
Gel Type Bis-Tris
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen Op til 25μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 15-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Produktlinje NuPAGE™
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Vis mere Vis mindre
Manuals
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer13010370 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/07/2017 ArtikelnummerNP0316BOX
Partinummer13062593 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2017 ArtikelnummerNP0316BOX
Partinummer14020770 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/04/2017 ArtikelnummerNP0316BOX
Partinummer14032172 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/04/2017 ArtikelnummerNP0316BOX
Partinummer13050371 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/04/2017 ArtikelnummerNP0316BOX
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 10%, 1,0 1,–5 mm >