Learn More
Brady™ Nylon Large Lockout Pouch
Create your own custom lockout kit and use the pouch to store it neatly. Nylon Large Lockout Pouch comes with an attachment loop on the back.
Brand: Brady™ 050979
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Contents not included.
- Dimensions: 76.2 x 177.8 x 203.2 mm (D x W x H)
Spezifikation
Lockout Belt Pouch | |
White on Red | |
1 Ea. |
LARGE NYLON LOCKOUT POUCH W/BRADY LOGO | |
Large Lockout Pouch |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Nylon Large Lockout Pouch > Large Lockout Pouch; Dimensions (D x W x H): 76 x 178 x 203 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur