Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 300 x 4,8 mm
Farve:
Blue
Brown
Green
Gul
Klar
Orange
Purple
Rød
Silver
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Available in assorted sizes and colors.
- Material - nylon
- Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
- Flammability rating UL94 class V2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Cable Tie |
| Materiale | Nylon |
| Farve | Orange |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 4.8 mm |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 4.8 mm |
| Trækstyrke (engelsk) | 22 kg |
| Mængde | 100/Pk. |
| Certificeringer/compliance | UL94 Class V2 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 300 x 4,8 mm >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion