Få mere at vide
o-Xylene, 99% Artikelnummer.: 11468700
o-Xylene, 99%
Artikelnummer. 11468700
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11468700
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11358.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
o-Xylen er meget udbredt til fremstilling af phthalsyreanhydrid. Det bruges også i brændstoffer samt brændstoftilsætningsstoffer. Det kan bruges til fremstilling af isophthalsyre og terephthalsyre. Det bruges til fremstilling af polyvinylchlorid, alkylharpiks og umættede polyesterharpikser. Det bruges også som opløsningsmiddel i maling, lak, lim, trykfarve, farvestoffer og i gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Xylen er meget udbredt til fremstilling af phthalsyreanhydrid. Det bruges også i brændstoffer samt brændstoftilsætningsstoffer. Det kan bruges til fremstilling af isophthalsyre og terephthalsyre. Det bruges til fremstilling af polyvinylchlorid, alkylharpiks og umættede polyesterharpikser. Det bruges også som opløsningsmiddel i maling, lak, lim, trykfarve, farvestoffer og i gummi.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, diethylether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer
Kemiske identifikatorer
CAS 95-47-6
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008519
InChI nøgle CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC navn 1,2-xylen
SMIL CC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Xylene
Smeltepunkt -25°C
Tæthed 0.877
Kogepunkt 143°C to 145°C
Mængde 100 mL
Flammepunkt 32°C (89°F)
Brydningsindeks 1.505
Lineær formel (CH3)2C6H4
FN nummer UN1307
Beilstein 1815558
Merck Index 14,10081
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,diethylether. Immiscible with water.
Formel vægt 106.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: o-Xylene
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
o-Xylene, 99% >