Learn More
OHAUS™ Printer Paper for SF40A Impact Printer
For SF40A Impact Printer.
Marque: OHAUS™ 12120799
89.69 DKK valid until 2025-07-11
Use promo code "25721" to get your promotional price.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
For SF40A Impact Printer.
Spécification
SF40A Impact Printer | |
Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX) | |
Printer Supplies | |
Printer Paper |
Promotions
-
Multiple Manufacturers
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Save Now
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
OHAUS™ Printer Paper for SF40A Impact Printer > Printer Paper for SF40A Impact printer
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu