Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillærsøjle for GC
Brand:  Macherey-Nagel™ 726050.25
4401.97 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10154461
  • 4520.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
0.4 mm
0.25 mm
G1, G2, G38
340 °C til 360 °C
25 m
GC Kapillærsøjle
Optima™ 1
Adskillelse af komponenter i henhold til kogepunktsanalyse
0,25μ m
1 hver
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillærsøjle for GC > ID: 0,25 mm; Længde: 25m; Filmtykkelse: 0,25um