Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH-buffersæt
Artikelnummer. 10669508
Oversigt:
All-in-One pH Buffer Kit
ROSS All-in-One pH Buffer Kit
Standard All-in-One pH Buffer Kit
Pakningsstørrelse:
475ml
60ml
Artikelnummer. 10669508
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Arbejd med lethed ved at bruge dette farvekodede pH-buffersæt, der indeholder tre buffere, opbevaringsopløsning og en opbevaringsflaske.
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH-buffersæt inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, der er farvekodede for nem identifikation samt opbevaringsopløsning for at sikre, at din pH-elektrode vedligeholdes korrekt. Brug af højkvalitets pH-buffere til at kalibrere din pH-elektrode og pH-meter er den bedste måde at sikre, at dine pH-målinger er nøjagtige og reproducerbare. Orion pH-buffere er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Sættet indeholder en hver:
  • 1 pint (475 ml) flaske pH 4,01 buffer (910104)
  • 1 pint (475 ml) flaske pH 7,00 buffer (910107)
  • 1 pint (475 ml) flaske pH 10,01 buffer (910110)
  • 1 pint (475 ml) flaske ROSS™ pH-elektrodeopbevaringsopløsning (810001)
  • 1 oz. (60mL) flaske med almindelig pH-elektroderengøringsopløsning (900024)
  • 12 mm diameter pH-elektrode opbevaringsflaske
Klik her for den mest komplette, opdaterede MSDS og certifikater for analysefiler til Orion-løsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ROSS All-in-One pH Buffer Kit
Til brug med (applikation) Nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed, laboratorie- og bænkanalyse
pH 4.01, 7.00, 10.01
Mængde 4 x 475 mL, 1 x 60 mL
Løsningstype pH Buffer, Storage Solution and Cleaning Solution
Emballage Sæt
Sporbarhed til NIST Yes
Inkluderer 475 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 475 mL bottle of ROSS pH electrode storage solution (810001); 60 mL bottle of pH electrode cleaning solution; and 12 mm diameter electrode storage bottle
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.