Få mere at vide
Osmium tetroxide, 99.9+%, (trace metal basis)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
500mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse, Oxidationsreagens
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 130.0°C |
Kemisk navn eller materiale | Osmium tetroxide |
Smeltepunkt | 40.0°C to 42.0°C |
Farve | Farveløs til gul |
Fysisk form | Krystaller |
Mængde | 100 mg |
Analyseprocentområde | 99.9+% |
Lineær formel | OsO4 |
Fieser | 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 |
Merck Index | 15, 6990 |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Osmium(VIII)-tetroxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P330-Skyl munden.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Osmium tetroxide, 99.9+%, (trace metal basis) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion