Få mere at vide
Fisherbrand™ Oval PTFE rørestang
Giver stabil omrøring. Fisherbrand; Oval PTFE rørestang giver optimal turbulens til rundbundede kolber og beholdere.
Brand:  Fisherbrand™ 001.630
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11808882
  • 340.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Giver fremragende turbulens til rundbundede kolber og beholdere
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Hvid
Kolber med rund bund
30 mm
Oval
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
16 mm
5/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Oval PTFE rørestang > Dimensioner (Dia. x L): 16 dia.x 30mmL